Orders LinkContactUsLinkComponent
Human IL-8 ELISA Kit
Human IL-8 ELISA Kit
Human IL-8 ELISA kit, 96 tests
Codice catalogo ABCAAB214030-96
Nome del fornitore:   Abcam
Human IL-8 ELISA Kit
Codice catalogo ABCAAB214030-96
Nome del fornitore:  Abcam
Numero CAS:  
Human IL-8 ELISA Kit
Human IL-8 ELISA Kit
Human IL-8 ELISA kit, 96 tests
Numero CAS:  
Price
SFr. 769.00
Log in per disponibilità
1 * 96 Tests
Product Details & Documents
Human IL-8 ELISA kit is a single-wash, 90-minute SimpleStep ELISA® used to quantify human interleukin-8 (IL-8) with a sensitivity of 1,8 pg/ml. The assay employs a simple Mix-Wash-Read protocol with just one incubation and wash step. - Colorimetric sandwich ELISA - 450 nm readout; compatible with any standard plate reader - Available in different formats to meet various throughput needs, including 384-well plates for higher throughput - Broad sample compatibility – suitable for serum, plasma, cell culture supernatants, and cerebrospinal fluid - Cited in over 30 publications.
Specifiche
Specifiche
  • Descrizione:
    Human IL-8 ELISA kit
  • Test per kit:
    96 tests
  • Tipo di test:
    Sandwich
  • Tempo ai risultati:
    1 h 30 min
  • Range di rilevamento:
    3,91 - 250 pg/ml
  • Primary antibody reactivity:
    Human
  • Stato regolamentazione:
    RUO
  • Formato:
    Pre-coated
  • Sensibilità:
    1,8 pg/ml
  • Cat. No.:
    ABCAAB214030-96
  • Metodo di rilevamento:
    Colorimetric
  • Target protein:
    IL-8
  • Durata del test:
    One step
  • Tiipo del campione:
    Cerebral Spinal Fluid, Heparin Plasma, Citrate plasma, Cell culture supernatant, Serum, EDTA Plasma
  • Temperatura di conservazione:
    4 °C
Specifiche