Accessories
15 ml holder (adapter and blocking plate) for 6×15 ml lysis tubes, Precellys® Evolution
Codice catalogo 432-0308
Nome del fornitore:   Bertin Instruments
Accessories
Codice catalogo 432-0308
Nome del fornitore:  Bertin Instruments
Accessories
Accessories
15 ml holder (adapter and blocking plate) for 6×15 ml lysis tubes, Precellys® Evolution
Price
SFr. 1’410.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifiche
  • Descrizione:
    15 ml holder (adapter and blocking plate) for 6×15 ml lysis tubes
  • Seq:
    04
  • Per:
    Precellys® Evolution