Assistent® Pipette Brushes
Pipette brush for 10 ml measuring pipettes, Setola di maiale, 100 mm, 12 mm, Wire, 400 mm
Codice catalogo HECH42589010
Nome del fornitore: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Assistent® Pipette Brushes
Codice catalogo HECH42589010
Nome del fornitore: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Vai a
Product Details & Documents
Brushes for cleaning an assortment of pipette types.
- Galvanised wire handle
- Available with natural or nylon bristles
Documents
TDS Assistent Pipette Brushes.pdf
Scheda dati
Specifiche
- Materiale setola:Setola di maiale
- Testa della spazzola Ø:12 mm
- Handle material:Wire
- Descrizione:Pipette brush for 10 ml measuring pipettes
- Lunghezza totale:400 mm
- Longitud del cabezal del cepillo:100 mm