Orders LinkContactUsLinkComponent
Thermal transfer printer labels, type B-533
Thermal transfer printer labels, type B-533
Removable printer labels, B-533, THT-18-533-3, Poliestere, Acrilico, Thermal transfer, bianco, 360X-Plus II, 25,4×76,2 mm, 3000 labels/roll
Codice catalogo BRDY139552
Nome del fornitore:   Brady
Thermal transfer printer labels, type B-533
Codice catalogo BRDY139552
Nome del fornitore:  Brady
Thermal transfer printer labels, type B-533
Thermal transfer printer labels, type B-533
Removable printer labels, B-533, THT-18-533-3, Poliestere, Acrilico, Thermal transfer, bianco, 360X-Plus II, 25,4×76,2 mm, 3000 labels/roll
Price
SFr. 498.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ROU
Product Details & Documents
Specifiche
  • Stampante:
    360X-Plus II
  • Printing method:
    Thermal transfer
  • Tipo:
    B-533
  • Colore:
    bianco
  • Descrizione:
    Removable printer labels
  • Dimensioni:
    25,4×76,2 mm
  • Materiale:
    Poliestere
  • Seq:
    04
  • Modello:
    THT-18-533-3
  • Confezione:
    3000 labels/roll
  • Adesivo:
    Acrilico