Orders LinkContactUsLinkComponent
Tripod stands
Tripod stands
Retort stand base, tripod, 1,7 kg, 185 mm
Codice catalogo USBE2033
Nome del fornitore:   USBECK Laborgeräte
Tripod stands
Codice catalogo USBE2033
Nome del fornitore:  USBECK Laborgeräte
Tripod stands
Tripod stands
Retort stand base, tripod, 1,7 kg, 185 mm
Price
SFr. 66.50
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Retort stand base in tripod shape made from powder-coated steel.
  • For rods up to 13 mm Ø
  • With hinged screw M 6
Thickness: 10 mm
Specifiche
  • Descrizione:
    Retort stand base, tripod
  • Seq:
    02
  • Lunghezza fianco:
    185 mm
  • Peso:
    1,7 kg