Orders LinkContactUsLinkComponent
Precision thermometers
Precision thermometers
Precision thermometer, white, +120…+350 °C, 1,0 °C, 250 mm, Red, 6,0 - 6,5 mm
Codice catalogo AMARM250472-GA
Nome del fornitore:   Amarell
Precision thermometers
Codice catalogo AMARM250472-GA
Nome del fornitore:  Amarell
Precision thermometers
Precision thermometer, white, +120…+350 °C, 1,0 °C, 250 mm, Red, 6,0 - 6,5 mm
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Melting point thermometers according to Kofler.
  • Round top finish in transparent square plastic case
  • Durable pigment
  • Solid stem
These thermometers are suitable for government verification.
Specifiche
  • Ø:
    6,0 - 6,5 mm
  • Descrizione:
    Precision thermometer, white
  • Lunghezza:
    250 mm
  • Seq:
    02
  • Divisione:
    1,0 °C
  • Riempimento:
    Red
  • Range di misura:
    +120…+350 °C