Orders LinkContactUsLinkComponent
Precision thermometers
−10...+100 °C, ±1,0 %, 305 mm, Red special liquid, 6 - 7 mm
Codice catalogo AMARL27302-FL
Nome del fornitore:   Amarell
Precision thermometers
Codice catalogo AMARL27302-FL
Nome del fornitore:  Amarell
Precision thermometers
−10...+100 °C, ±1,0 %, 305 mm, Red special liquid, 6 - 7 mm
Price
SFr. 37.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These thermometers are suitable for government verification or calibration.
  • With ring at top
  • Durable pigment
  • Solid stem
 : Packed in a transparent square plastic case.
Specifiche
  • Ø:
    6 - 7 mm
  • Lunghezza:
    305 mm
  • Seq:
    02
  • Accuratezza:
    ±1,0 %
  • Riempimento:
    Red special liquid
  • Range di misura:
    −10...+100 °C