Orders LinkContactUsLinkComponent
Precision thermometer
Precision thermometer
Dropping point thermometer, 0…+110 °C, ±1 °C, 240 mm, Red special liquid, 10 mm
Codice catalogo AMARM235000-FL
Nome del fornitore:   Amarell
Precision thermometer
Codice catalogo AMARM235000-FL
Nome del fornitore:  Amarell
Precision thermometer
Dropping point thermometer, 0…+110 °C, ±1 °C, 240 mm, Red special liquid, 10 mm
Price
SFr. 60.60
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Dropping point thermometers according to Ubbelohde.
  • Richter-top finish
  • Colourless, prismatic capillary
  • Red or gallium filled
These enclosed milk glass scale thermometers are suitable for government verification or for government calibration.
Certifications: Conforms to DIN 12785.
Ordering information: Available with or without verification certificate.
Packaging: Packed in a transparent square plastic case.
Documents
Specifiche
  • Ø:
    10 mm
  • Descrizione:
    Dropping point thermometer
  • Lunghezza:
    240 mm
  • Seq:
    01
  • Accuratezza:
    ±1 °C
  • Riempimento:
    Red special liquid
  • Range di misura:
    0…+110 °C
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Metal case with metal ferrules, DIN 51801, mounted on dropping point therm
    Metal case with metal ferrules, DIN 51801, mounted on dropping point therm
    AMARM235030
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 63.30