Orders LinkContactUsLinkComponent
Specific gravity hydrometers
1,000 - 1,200 °SG, 0,002 °SG, 300 mm
Codice catalogo AMARH801894
Nome del fornitore:   Amarell
Specific gravity hydrometers
Codice catalogo AMARH801894
Nome del fornitore:  Amarell
Specific gravity hydrometers
1,000 - 1,200 °SG, 0,002 °SG, 300 mm
Price
17.70 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These hydrometers are designed for the ranges of 0,600 up to 2,000 °SG.
  • Without thermometer
  • Paper scale
  • Shot weighted body
Reference temperature: 28,9/28,9 °C resp. 84 °F.
 : Supplied in a transparent plastic case.
Specifiche
  • Lunghezza:
    300 mm
  • Seq:
    17
  • Divisione:
    0,002 °SG
  • Range di misura:
    1,000 - 1,200 °SG
  • Cat. No.:
    AMARH801894
  • Accuratezza:
    ±1