Specific gravity hydrometers
0,800 - 0,900 °SG, 0,001 °SG, 300 mm
Codice catalogo AMARH801854
Nome del fornitore: Amarell
Vai a
Product Details & Documents
These hydrometers are designed for the ranges of 0,600 up to 2,000 °SG.
- Without thermometer
- Paper scale
- Shot weighted body
Reference temperature: 28,9/28,9 °C resp. 84 °F.
Informazioni per l'ordine: Supplied in a transparent plastic case.
Specifiche
- Lunghezza:300 mm
- Seq:03
- Divisione:0,001 °SG
- Range di misura:0,800 - 0,900 °SG
- Cat. No.:AMARH801854
- Accuratezza:±1