Orders LinkContactUsLinkComponent
[EN]THERMOMETER SIMPLE TYP -5+83:1°C RED 1 * 1 pezzi
[EN]THERMOMETER SIMPLE TYP -5+83:1°C RED 1 * 1 pezzi
Codice catalogo AMARK189500-FL
Nome del fornitore:   Amarell
[EN]THERMOMETER SIMPLE TYP -5+83:1°C RED 1 * 1 pezzi
Codice catalogo AMARK189500-FL
Nome del fornitore:  Amarell
[EN]THERMOMETER SIMPLE TYP -5+83:1°C RED 1 * 1 pezzi
Price
14.80 SFr.