General purpose thermometers, simple type
General purpose thermometer, white backed, solid stem, −10...+150 °C, 300 mm, Hg, Total
Codice catalogo AMARG11506-FL
Nome del fornitore: Amarell
Vai a
Product Details & Documents
These simple type general purpose thermometers have a solid stem with ring at top.
- Durable pigment, low cost type
- Total immersion, Ø 6,0 to 7,0 mm
Confezione: Packed in a transparent square plastic case.
Specifiche
- Profondità d'immersione:Total
- Descrizione:General purpose thermometer, white backed, solid stem
- Lunghezza:300 mm
- Seq:04
- Riempimento:Hg
- Range di misura:−10...+150 °C