Orders LinkContactUsLinkComponent
ASTM precision thermometers
ASTM precision thermometers
ASTM precision thermometer, ASTM 82 C, −15...+105 °C, 1,0 °C, 162 mm, Red special liquid, 30 mm, 6,0 - 7,0 mm
Codice catalogo AMARA301130-FL
Nome del fornitore:   Amarell
ASTM precision thermometers
Codice catalogo AMARA301130-FL
Nome del fornitore:  Amarell
ASTM precision thermometers
ASTM precision thermometer, ASTM 82 C, −15...+105 °C, 1,0 °C, 162 mm, Red special liquid, 30 mm, 6,0 - 7,0 mm
Price
SFr. 51.50
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These models are suitable for government testing or official calibration.
  • Solid stem thermometer
  • White backed
Certifications: Compliant with ASTM.
Documents
Specifiche
  • Ø:
    6,0 - 7,0 mm
  • Profondità d'immersione:
    30 mm
  • Descrizione:
    ASTM precision thermometer, ASTM 82 C
  • Lunghezza:
    162 mm
  • Divisione:
    1,0 °C
  • Riempimento:
    Red special liquid
  • Range di misura:
    −15...+105 °C