Latexometers
Latexometer, 50 - 250 g/l, 10 g/l, 28,9 °C, 240 mm
Catalog # AMARH860580
Supplier: Amarell
Jump to:
Product Details & Documents
These instruments are calibrated in grams of dry rubber per litre of latex.
- Without thermometer
- Paper scale with well visible print
- Shot weighted body
Accuracy: ±1%
Reference temperature: 28,9 °C
Specifications
- Descrizione:Latexometer
- Lunghezza:240 mm
- Seq:01
- Temperatura di calibrazione:28,9 °C
- Divisione:10 g/l
- Range di misura:50 - 250 g/l
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.