Orders LinkContactUsLinkComponent
Precision thermometers
Precision thermometers
0...+360 °C, ±1,0 %, 380 mm, Gallium, 6 - 7 mm
Codice catalogo AMARL27308-GA/VC
Nome del fornitore:   Amarell
Precision thermometers
Codice catalogo AMARL27308-GA/VC
Nome del fornitore:  Amarell
Precision thermometers
0...+360 °C, ±1,0 %, 380 mm, Gallium, 6 - 7 mm
Price
SFr. 536.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These thermometers are suitable for government verification or calibration.
  • With ring at top
  • Durable pigment
  • Solid stem
Packaging: Packed in a transparent square plastic case.
Specifiche
  • Ø:
    6 - 7 mm
  • Lunghezza:
    380 mm
  • Seq:
    16
  • Accuratezza:
    ±1,0 %
  • Riempimento:
    Gallium
  • Range di misura:
    0...+360 °C