Precision thermometers
−10...+150 °C, ±1,0 %, 305 mm, Red special liquid, 6 - 7 mm
Codice catalogo AMARL27304-FL
Nome del fornitore: Amarell
Vai a
Product Details & Documents
These thermometers are suitable for government verification or calibration.
- With ring at top
- Durable pigment
- Solid stem
Confezione: Packed in a transparent square plastic case.
Specifiche
- Ø:6 - 7 mm
- Lunghezza:305 mm
- Seq:03
- Accuratezza:±1,0 %
- Riempimento:Red special liquid
- Range di misura:−10...+150 °C
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.