ASTM precision thermometers
ASTM precision thermometer, ASTM 59 C, −18...+82 °C, 0,5 °C, 303 mm, Red special liquid, Total, 6,0 - 7,0 mm
Codice catalogo AMARA300798-FL
Nome del fornitore: Amarell
Vai a
Product Details & Documents
These models are suitable for government testing or official calibration.
- Solid stem thermometer
- White backed
Certifications: Compliant with ASTM.
Documents
AMARA301860-FL_TDS_EN
Scheda dati
Specifiche
- Ø:6,0 - 7,0 mm
- Profondità d'immersione:Total
- Descrizione:ASTM precision thermometer, ASTM 59 C
- Lunghezza:303 mm
- Divisione:0,5 °C
- Riempimento:Red special liquid
- Range di misura:−18...+82 °C