Orders LinkContactUsLinkComponent
ASTM precision thermometers
ASTM precision thermometers
ASTM precision thermometer, ASTM 57 F, −4...+122 °C, 1,0 °F, 287 mm, Red special liquid, 57 mm, 6,0 - 7,0 mm
Codice catalogo AMARA300780-FL
Nome del fornitore:   Amarell
ASTM precision thermometers
Codice catalogo AMARA300780-FL
Nome del fornitore:  Amarell
ASTM precision thermometers
ASTM precision thermometer, ASTM 57 F, −4...+122 °C, 1,0 °F, 287 mm, Red special liquid, 57 mm, 6,0 - 7,0 mm
Price
SFr. 52.80
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These models are suitable for government testing or official calibration.
  • Solid stem thermometer
  • White backed
Certifications: Compliant with ASTM.
Documents
Specifiche
  • Ø:
    6,0 - 7,0 mm
  • Profondità d'immersione:
    57 mm
  • Descrizione:
    ASTM precision thermometer, ASTM 57 F
  • Lunghezza:
    287 mm
  • Divisione:
    1,0 °F
  • Riempimento:
    Red special liquid
  • Range di misura:
    −4...+122 °C