Baumé hydrometers with thermometer
Baumé hydrometer with thermometer, 0 - 30 °Bé, 1,0 °Bé, 0…40 °C, 300 mm
Codice catalogo AMARH843210-FL
Nome del fornitore: Amarell
Vai a
Product Details & Documents
Baumé hydrometers with thermometer calibrated at 15 °C.
- Red or blue filling liquid in round capillary
- Paper scale thermometers designed with well visible print
- Shot weighted body at the bottom pointed end
Thermometer is presented inside the hydrometer body allowing for simultaneous temperature measurements.
Specifiche
- Range di temperatura:0…40 °C
- Descrizione:Baumé hydrometer with thermometer
- Lunghezza:300 mm
- Seq:01
- Divisione:1,0 °Bé
- Range di misura:0 - 30 °Bé
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..