ASTM precision thermometers
ASTM precision thermometer, ASTM 15 C, −2...+80 °C, 0,2 °C, 395 mm, Red special liquid, Total, 6,0 - 7,0 mm
Codice catalogo AMARA300260-FL
Nome del fornitore: Amarell
Vai a
Product Details & Documents
These models are suitable for government testing or official calibration.
- Solid stem thermometer
- White backed
Certifications: Compliant with ASTM.
Documents
AMARA301860-FL_TDS_EN
Scheda dati
Specifiche
- Ø:6,0 - 7,0 mm
- Profondità d'immersione:Total
- Descrizione:ASTM precision thermometer, ASTM 15 C
- Lunghezza:395 mm
- Divisione:0,2 °C
- Riempimento:Red special liquid
- Range di misura:−2...+80 °C