Orders LinkContactUsLinkComponent
Boiler hydrometers
Boiler hydrometers
Boiler hydrometer, 1 - 0 - 1, 0,1 %, 20 °C, 300 mm
Codice catalogo AMARH841660-FL
Nome del fornitore:   Amarell
Boiler hydrometers
Codice catalogo AMARH841660-FL
Nome del fornitore:  Amarell
Boiler hydrometers
Boiler hydrometer, 1 - 0 - 1, 0,1 %, 20 °C, 300 mm
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Hydrometers with thermometer for boiler feed water according to Doctor Ammer.
  • Shot weighted body
  • Paper scale with well visible print
  • Bottom pointed end
Specifiche
  • Descrizione:
    Boiler hydrometer
  • Lunghezza:
    300 mm
  • Seq:
    01
  • Temperatura di calibrazione:
    20 °C
  • Divisione:
    0,1 %
  • Range di misura:
    1 - 0 - 1