Orders LinkContactUsLinkComponent
ASTM precision thermometers
ASTM precision thermometers
ASTM precision thermometer, ASTM 5 F, −30...+120 °F, 2,0 °C, 230 mm, Red special liquid, 108 mm, 6,0 - 7,0 mm
Codice catalogo AMARA300080-FL
Nome del fornitore:   Amarell
ASTM precision thermometers
Codice catalogo AMARA300080-FL
Nome del fornitore:  Amarell
ASTM precision thermometers
ASTM precision thermometer, ASTM 5 F, −30...+120 °F, 2,0 °C, 230 mm, Red special liquid, 108 mm, 6,0 - 7,0 mm
Price
56.40 SFr.
Log in per disponibilità
Product Details & Documents
These models are suitable for government testing or official calibration.
  • Solid stem thermometer
  • White backed
Certifications: Compliant with ASTM.
Documents
Specifiche
  • Ø:
    6,0 - 7,0 mm
  • Profondità d'immersione:
    108 mm
  • Descrizione:
    ASTM precision thermometer, ASTM 5 F
  • Lunghezza:
    230 mm
  • Divisione:
    2,0 °C
  • Riempimento:
    Red special liquid
  • Range di misura:
    −30...+120 °F