Orders LinkContactUsLinkComponent
Specific Gravity Hydrometers
Specific Gravity Hydrometers
Specific gravity hydrometer, 105 H - 62, 0,800 - 0,850 °SG, 0,001 °SG, 260 mm
Codice catalogo AMARH826786
Nome del fornitore:   Amarell
Specific Gravity Hydrometers
Codice catalogo AMARH826786
Nome del fornitore:  Amarell
Specific Gravity Hydrometers
Specific gravity hydrometer, 105 H - 62, 0,800 - 0,850 °SG, 0,001 °SG, 260 mm
Price
SFr. 43.40
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These general-purpose hydrometers are available with a thermometer inside the body or without a thermometer.
  • Capillary prismatic
  • Reliable and simple
  • Paper scale with type designation
  • Shot weighted body
Informazioni per l'ordine: Supplied in a transparent plastic case.
Specifiche
  • Descrizione:
    Specific gravity hydrometer
  • Lunghezza:
    260 mm
  • Seq:
    06
  • Divisione:
    0,001 °SG
  • Modello:
    105 H - 62
  • Range di misura:
    0,800 - 0,850 °SG
  • Cat. No.:
    AMARH826786
  • Temperatura di riferimento:
    60/60 °F (except model AMARH826764-FL: 15 °C)
  • Accuratezza:
    ±1 scale division