Orders LinkContactUsLinkComponent
Specific Gravity Hydrometers
Specific Gravity Hydrometers
Specific gravity hydrometer, 120 H - 62, 1,450 - 1,500 °SG, 0,005 °SG, 330 mm
Codice catalogo AMARH826648
Nome del fornitore:   Amarell
Specific Gravity Hydrometers
Codice catalogo AMARH826648
Nome del fornitore:  Amarell
Specific Gravity Hydrometers
Specific gravity hydrometer, 120 H - 62, 1,450 - 1,500 °SG, 0,005 °SG, 330 mm
Price
SFr. 99.80
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These general-purpose hydrometers are available with a thermometer inside the body or without a thermometer.
  • Capillary prismatic
  • Reliable and simple
  • Paper scale with type designation
  • Shot weighted body
Informazioni per l'ordine: Supplied in a transparent plastic case.
Specifiche
  • Descrizione:
    Specific gravity hydrometer
  • Lunghezza:
    330 mm
  • Seq:
    46
  • Divisione:
    0,005 °SG
  • Modello:
    120 H - 62
  • Range di misura:
    1,450 - 1,500 °SG
  • Cat. No.:
    AMARH826648
  • Temperatura di riferimento:
    60/60 °F (except model AMARH826764-FL: 15 °C)
  • Accuratezza:
    ±1 scale division