Specific Gravity Hydrometers
Specific gravity hydrometer, 119 H - 62, 1,400 - 1,450 °SG, 0,005 °SG, 330 mm
Codice catalogo AMARH826646
Nome del fornitore: Amarell
Vai a
Product Details & Documents
These general-purpose hydrometers are available with a thermometer inside the body or without a thermometer.
- Capillary prismatic
- Reliable and simple
- Paper scale with type designation
- Shot weighted body
Informazioni per l'ordine: Supplied in a transparent plastic case.
Specifiche
- Descrizione:Specific gravity hydrometer
- Lunghezza:330 mm
- Seq:45
- Divisione:0,005 °SG
- Modello:119 H - 62
- Range di misura:1,400 - 1,450 °SG
- Cat. No.:AMARH826646
- Temperatura di riferimento:60/60 °F (except model AMARH826764-FL: 15 °C)
- Accuratezza:±1 scale division
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..