Orders LinkContactUsLinkComponent
Dip slides
Dip slides
Contact slide 9 PCA + TTC + Neutralising×2, 20
Codice catalogo LIOF525322
Nome del fornitore:   LIOFILCHEM
Dip slides
Codice catalogo LIOF525322
Nome del fornitore:  LIOFILCHEM
Numero CAS:  
Dip slides
Dip slides
Contact slide 9 PCA + TTC + Neutralising×2, 20
Numero CAS:  
Price
SFr. 75.70
Log in per disponibilità
1 * 20 ST
Product Details & Documents
Flexible contact slide for microbiology screening of surfaces.
  • ISO 18593
Documents
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    20
  • Descrizione:
    Contact slide 9 PCA + TTC + Neutralising×2