Fine forceps, mirror finish
Fine, Acciaio inossidabile, 110 mm, Mirror finish, Straight, 0,05×0,02 mm
Codice catalogo FSCI11413-11
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Fine forceps, mirror finish
Codice catalogo FSCI11413-11
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Tipo:Fine
- Lunghezza:110 mm
- Materiale:Acciaio inossidabile
- Seq:02
- Stile punta:Mirror finish
- Tip size:0,05×0,02 mm
- Tip shape:Straight