Ribbons for label printer BBP™11
Thermal transfer printer ribbon, halogen free, 6000 series, width 65 mm, BBP™11, 70 m, nero
Codice catalogo BRDY196515
Nome del fornitore: Brady
Vai a
Product Details & Documents
Documents
Specifiche
- Colore:nero
- Descrizione:Thermal transfer printer ribbon, halogen free, 6000 series, width 65 mm
- Lunghezza:70 m
- Seq:04
- Per:BBP™11