Orders LinkContactUsLinkComponent
Scraper, Cuinox
Scraper, Cuinox
Scraper, white, with red handle, 410 mm
Codice catalogo KINGEL605177
Nome del fornitore:   KING DISPOSABLES
Scraper, Cuinox
Codice catalogo KINGEL605177
Nome del fornitore:  KING DISPOSABLES
Scraper, Cuinox
Scraper, Cuinox
Scraper, white, with red handle, 410 mm
Price
SFr. 40.70
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Heat resistant scraper with silicone blade and PE handle.
  • Heat resistant up to 260 °C
  • Ideal for use in kitchens and bakeries
Specifiche
  • Descrizione:
    Scraper, white, with red handle
  • Lunghezza:
    410 mm
  • Seq:
    02