Contacellule, Bürker
Cell counting chamber, bright lined, Bürker, 0,10 mm
MARI0640230
Vetro contacellule per indagini delle sospensioni cellulari, dotati di due set di griglie. Incisi, con due superfici smerigliate e lucidate sulla nervatura centrale. Nervatura centrale tra due nervature rialzate, anch'esse smerigliate e lucidate.
Designed for investigations of cell suspensions.
Conform to DIN 12847 and the German Calibration Ordinance
: A norma DIN 12847 e all'ordinamento pesi e misure tedesco
: fornito in scatola di plastica trasparente.
- Profondità della camera:0,10 mm
- Descrizione:Cell counting chamber, bright lined, Bürker
- Seq:01
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..