Orders LinkContactUsLinkComponent
Vortex mixers for microplates
Vortex mixers for microplates
Micro plate vortex mixer, digital, VXMPDG
Codice catalogo OHAU30392150
Nome del fornitore:   OHAUS
Vortex mixers for microplates
Codice catalogo OHAU30392150
Nome del fornitore:  OHAUS
Vortex mixers for microplates
Vortex mixers for microplates
Micro plate vortex mixer, digital, VXMPDG
Price
735.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These microplate vortex mixers are designed specifically for continuous duty throughout the speed range. Analogue variable speed models or microprocessor-controlled digital models offer exact speed control for applications that demand repeatable results. The high-speed and small orbit of these mixers make them optimal for effectively mixing microplates.
  • Microplate adapter’s unique mode of attachment allows for secure mixing
  • Touchpad control and independent LED displays for speed/time on digital models
  • Microprocessor control in digital models maintains set speed for strong, consistent mixing action
  • Can be used at 4 to 40 °C (from 20 to max. 85% relative humidity, non condensing)
Two modes of operation: 'Touch' mode which activates mixing when cup head is depressed, or 'On' mode when using the microplate attachments for continuous operation.
Informazioni per l'ordine: Supplied with a cup head, single microplate holder, and a detachable, 3-wire cord and plug.
Specifiche
  • Descrizione:
    Micro plate vortex mixer, digital, VXMPDG
  • Seq:
    01
  • Cat. No.:
    OHAU30392150
  • Ampiezza di agitazione:
    3,5 mm
  • Elettrico:
    230 V, 0,13 A, 50/60 Hz
  • Peso:
    5,3 kg
  • Potenza in ingresso del motore:
    30 W
  • Intervallo di velocità:
    On mode: 300 - 2500 min⁻¹;
    Touch mode: 300 - 3500 min⁻¹
  • Modello:
    VXMPDG
  • Capacità:
    2 microplates
  • Movimento di agitazione:
    Orbital
  • L×P×A:
    267×137×114 mm
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Foam insert, holds 18×19 – 21 mm test tubes
    Foam insert, holds 18×19 – 21 mm test tubes
    OHAU30400222
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 39.90
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Foam insert, holds 13×22 – 25 mm test tubes
    Foam insert, holds 13×22 – 25 mm test tubes
    OHAU30400223
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 39.90
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Foam insert, holds 4×26 – 29 mm test tubes
    Foam insert, holds 4×26 – 29 mm test tubes
    OHAU30400224
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 39.90
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Universal holder cover
    Universal holder cover
    OHAU30400225
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 21.60
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Universal holder
    Universal holder
    OHAU30400226
    foam inserts
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 62.40
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Flat foam insert
    Flat foam insert
    OHAU30400209
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 39.90
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Cup head
    Cup head
    OHAU30400210
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 39.90
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Large vessel holder
    Large vessel holder
    OHAU30400211
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 49.60
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Small vessel holder
    Small vessel holder
    OHAU30400218
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 49.60
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Foam insert, holds 34×12 – 13 mm test tubes
    Foam insert, holds 34×12 – 13 mm test tubes
    OHAU30400220
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 39.90
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Foam insert, holds 20×15 – 18 mm test tubes
    Foam insert, holds 20×15 – 18 mm test tubes
    OHAU30400221
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 39.90
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Insert retainer
    Insert retainer
    OHAU30400227
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 141.50
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Vessel harness, mixes Erlenmeyer flasks and media bottles
    Vessel harness, mixes Erlenmeyer flasks and media bottles
    OHAU30400228
    Log in per disponibilità
    1 * 2 ST - SFr. 9.70
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Tube holder, 9 – 13 mm
    Tube holder, 9 – 13 mm
    OHAU30400229
    Mixing 5 ml culture tubes and micro-vials
    Log in per disponibilità
    1 * 2 ST - SFr. 32.30
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Stackable holder
    Stackable holder
    OHAU30400212
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 128.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Quad holder, designed to hold two standard microplates
    Quad holder, designed to hold two standard microplates
    OHAU30400214
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 141.50
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Double holder, designed to hold two standard microplates
    Double holder, designed to hold two standard microplates
    OHAU30400213
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 66.70
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Microplate holder
    Microplate holder
    OHAU30400215
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 59.20
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Foam insert, holds 52×0,5 ml microtubes
    Foam insert, holds 52×0,5 ml microtubes
    OHAU30400216
    Log in per disponibilità
    1 * 1 Pce - SFr. 39.90
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Foam insert, holds 38×1,5 – 2,0 ml microtubes
    Foam insert, holds 38×1,5 – 2,0 ml microtubes
    OHAU30400217
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 39.90