Modular heating blocks
Single block, Ø 11,1; 17,1; 29,0 mm, 1,5, 9, 39,1; 44,5; 47,6 mm, 95×76×51 mm
OHAU30400193
: OHAUS
Modular blocks are constructed from a solid anodized aluminium block. The close contact of tubes-to-block walls allow for maximum heat retention. Each block has a thermometer well for measuring block temperature.
Achtung! Bitte beachten: To avoid possible electrical hazard, do not fill well or block with water or other fluids. Units are designed as a dry bath/incubator.
- N. di fori:9
- Descrizione:Single block
- Seq:020
- L×P×A:95×76×51 mm
- Profondità:39,1; 44,5; 47,6 mm
- Dimensione pozzetto:Ø 11,1; 17,1; 29,0 mm
- Per:1,5
- Cat. No.:OHAU30400193
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..