Orders LinkContactUsLinkComponent
Sandbaths for modular heating blocks
Sandbaths for modular heating blocks
Sand bath for four-block heater, 191×147×64 mm
Codice catalogo OHAU30400175
Nome del fornitore:   OHAUS
Sandbaths for modular heating blocks
Codice catalogo OHAU30400175
Nome del fornitore:  OHAUS
Sandbaths for modular heating blocks
Sandbaths for modular heating blocks
Sand bath for four-block heater, 191×147×64 mm
Price
SFr. 337.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Ideal for irregular shaped vessels.
  • Stainless steel construction for superior corrosion resistance
  • Designed to hold sand, stainless steel shot or non-volatile liquids
Specifiche
  • Descrizione:
    Sand bath for four-block heater, 191×147×64 mm
  • Seq:
    03
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Sand, 0,5 kg bag, for sand bath
    Sand, 0,5 kg bag, for sand bath
    OHAU30400177
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 83.80
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Stainless steel shot, 0,5 kg, for sand bath
    Stainless steel shot, 0,5 kg, for sand bath
    OHAU30400178
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 103.50
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.