5-Bromopicolinamide 97%
Bottle, 5 g
APOSOR13060-5G
: 5-Bromopyridine-2-carboxamide
- :90145-48-5
- :C₆H₅BrN₂O
- :MFCD04066715
- :201.0200 g/mol
- :218…220 °C
- :Ambiente
- Tipo di conf.:Bottle
- Conf:5 g