Orders LinkContactUsLinkComponent
5-Bromopicolinamide 97%
Bottle, 5 g
  APOSOR13060-5G
5-Bromopicolinamide 97%
  APOSOR13060-5G
 :  90145-48-5
5-Bromopicolinamide 97%
Bottle, 5 g
 :  90145-48-5
SFr. 194.00
1 * 5 g
 :  5-Bromopyridine-2-carboxamide
  •  :90145-48-5
  •  :C₆H₅BrN₂O
  •  :MFCD04066715
  •  :201.0200 g/mol
  •  :218…220 °C
  •  :Ambiente
  • Tipo di conf.:
    Bottle
  • Conf:
    5 g