(+)-Bis(pinanediolato)diboron
Bottle, 5 g
Codice catalogo APOSOR10609-5G
Nome del fornitore: Apollo Scientific
(+)-Bis(pinanediolato)diboron
Codice catalogo APOSOR10609-5G
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Numero CAS: 230299-05-5
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: (+)-Bis(pinanediolato)diborane, (3aS,3'aS,4S,4'S,6S,6'S,7aR,7'aR)-(+)-Dodecahydro-3a,3'a,5,5,5',5'-hexamethyl-2,2'-bi-4,6-methano-1,3,2-benzodioxaborole, (3aS,3'aS,4S,4'S,6S,6'S,7aR,7'aR)-Dodecahydro-3a,3'a,5,5,5',5'-hexamethyl-2,2'-bi-4,6-methano-1,3,2-benzodioxaborole
- Numero CAS:230299-05-5
- Formula:C₂₀H₃₂B₂O₄
- Numero MDL:MFCD27664803
- Molecular Weight:358.088 g/mol
- temperatura di conservazione:Ambiente
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottle
- Conf:5 g



