Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
3-Nitrobenzaldehyde

3-Nitrobenzaldehyde

Bottle, 250 g
Codice catalogo APOSOR10999-250G
Irritante
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
3-Nitrobenzaldehyde
Codice catalogo APOSOR10999-250G
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
Numero CAS:  99-61-6
3-Nitrobenzaldehyde

Bottle, 250 g

Numero CAS:  99-61-6
Price
43.30 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 250 g
Product Details & Documents
  • Numero CAS:99-61-6
  • Formula:C₇H₅NO₃
  • Numero MDL:MFCD00007249
  • Molecular Weight:151.12 g/mol
  • Punto di ebollizione:285…290 °C
  • Punto di fusione:55…59 °C
  • Densità:1,28 g/cm³ (25 °C)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:202-772-6
Specifiche

Specifiche

  • Tipo di conf.:
    Bottle
  • Conf:
    250 g

Specifiche

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.