Orders LinkContactUsLinkComponent
2-Methylindoline
Bottle, 100 g
  APOSOR10176-100G
2-Methylindoline
  APOSOR10176-100G
 :  6872-06-6
2-Methylindoline
Bottle, 100 g
 :  6872-06-6
SFr. 41.60
1 * 100 g
  •  :6872-06-6
  •  :C₉H₁₁N
  •  :MFCD00005706
  •  :133.19 g/mol
  •  :228…229 °C
  •  :–51 °C
  •  :93 °C
  •  :Ambiente
  •  :229-971-0
  • Tipo di conf.:
    Bottle
  • Conf:
    100 g