Orders LinkContactUsLinkComponent
cis-4-Hydroxy-L-(-)-proline 97%
cis-4-Hydroxy-L-(-)-proline 97%
Bottle, 1 g
Codice catalogo APOSOR30769-1G
Irritante
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
cis-4-Hydroxy-L-(-)-proline 97%
Codice catalogo APOSOR30769-1G
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
Numero CAS:  618-27-9
cis-4-Hydroxy-L-(-)-proline 97%
Bottle, 1 g
Numero CAS:  618-27-9
Price
SFr. 29.50
Log in per disponibilità
1 * 1 g
Product Details & Documents
Sinonimi:  L(-)-cis-4-Hydroxyproline, H-cis-Hyp-OH, (2S,4S)-4-Hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, (S)-(-)-cis-4-Hydroxyproline
  • Numero CAS:618-27-9
  • Formula:C₅H₉NO₃
  • Numero MDL:MFCD00064319
  • Molecular Weight:131.13 g/mol
  • Punto di fusione:255…257 °C
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:210-542-1
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottle
  • Conf:
    1 g
Specifiche
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..