Orders LinkContactUsLinkComponent
2-Bromopyridine
2-Bromopyridine
Bottle, 1 kg
Codice catalogo APOSOR23057-1KG
Tossico
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
2-Bromopyridine
Codice catalogo APOSOR23057-1KG
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
Numero CAS:  109-04-6
2-Bromopyridine
Bottle, 1 kg
Numero CAS:  109-04-6
Price
SFr. 321.00
Log in per disponibilità
1 * 1 kg
Product Details & Documents
  • Numero CAS:109-04-6
  • Formula:C₅H₄BrN
  • Numero MDL:MFCD00006219
  • Molecular Weight:158 g/mol
  • Punto di ebollizione:192…194 °C
  • Densità:1,657 g/cm³ (25 °C)
  • Punto di infiammabilità:54 °C
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • UN:2810
  • ADR:6.1,II
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottle
  • Conf:
    1 kg