2-Bromopyridine
Bottle, 100 g
Codice catalogo APOSOR23057-100G
Nome del fornitore: Apollo Scientific
2-Bromopyridine
Codice catalogo APOSOR23057-100G
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Numero CAS: 109-04-6
Vai a
Product Details & Documents
- Numero CAS:109-04-6
- Formula:C₅H₄BrN
- Numero MDL:MFCD00006219
- Molecular Weight:158 g/mol
- Punto di ebollizione:192…194 °C
- Densità:1,657 g/cm³ (25 °C)
- Punto di infiammabilità:54 °C
- temperatura di conservazione:Ambiente
- UN:2810
- ADR:6.1,II
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottle
- Conf:100 g