Orders LinkContactUsLinkComponent
Curcumin 97%
Curcumin 97%
Bottle, 100 g
Codice catalogo APOSOR24598-100G
Irritante
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
Curcumin 97%
Codice catalogo APOSOR24598-100G
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
Numero CAS:  458-37-7
Curcumin 97%
Bottle, 100 g
Numero CAS:  458-37-7
Price
SFr. 160.00
Log in per disponibilità
1 * 100 g
Product Details & Documents
Sinonimi:  (1E,6E)-1,7-Bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)hepta-1,6-diene-3,5-dione
  • Numero CAS:458-37-7
  • Formula:C₂₁H₂₀O₆
  • Numero MDL:MFCD00008365
  • Molecular Weight:368.39 g/mol
  • Punto di fusione:170…175 °C
  • temperatura di conservazione:Congelamento
  • EINECS:207-280-5
Documents
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottle
  • Conf:
    100 g
Specifiche