2'-Bromoacetophenone 98%
Bottle, 25 g
Codice catalogo APOSOR2031-25G
Nome del fornitore: Apollo Scientific
2'-Bromoacetophenone 98%
Codice catalogo APOSOR2031-25G
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Numero CAS: 2142-69-0
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: o-Bromoacetophenone
- Numero CAS:2142-69-0
- Formula:C₈H₇BrO
- Numero MDL:MFCD00000067
- Molecular Weight:199.05 g/mol
- Densità:1,476 g/cm³ (25 °C)
- Punto di infiammabilità:>110 °C
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:218-398-1
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottle
- Conf:25 g
- Cat. No.:APOSOR2031-25G
Specifiche
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



