Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
2'-Bromoacetophenone 98%

2'-Bromoacetophenone 98%

Bottle, 100 g
Codice catalogo APOSOR2031-100G
Irritante
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
2'-Bromoacetophenone 98%
Codice catalogo APOSOR2031-100G
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
Numero CAS:  2142-69-0
2'-Bromoacetophenone 98%

Bottle, 100 g

Numero CAS:  2142-69-0
Price
SFr. 139.00
Log in per disponibilità
1 * 100 g
Product Details & Documents
Sinonimi:  o-Bromoacetophenone
  • Numero CAS:2142-69-0
  • Formula:C₈H₇BrO
  • Numero MDL:MFCD00000067
  • Molecular Weight:199.05 g/mol
  • Densità:1,476 g/cm³ (25 °C)
  • Punto di infiammabilità:>110 °C
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:218-398-1
Specifiche

Specifiche

  • Tipo di conf.:
    Bottle
  • Conf:
    100 g

Specifiche