D-(-)-Penicillamine
Bottle, 5 g
APOSOR18365-5G
: H-D-Pen-OH, (S)-2-Amino-3-mercapto-3-methylbutanoic acid, Penicillamine
- :52-67-5
- :C₅H₁₁NO₂S
- :MFCD00064302
- :149.2 g/mol
- :∼ 212 °C (dec.)
- :ca 212 °C (dec.)
- :Refrigerata
- Tipo di conf.:Bottle
- Conf:5 g