Orders LinkContactUsLinkComponent
cis-4-Hydroxy-D(+)-proline 98%
cis-4-Hydroxy-D(+)-proline 98%
Bottle, 100 g
Codice catalogo APOSOR8964-100G
Irritante
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
cis-4-Hydroxy-D(+)-proline 98%
Codice catalogo APOSOR8964-100G
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
Numero CAS:  2584-71-6
cis-4-Hydroxy-D(+)-proline 98%
Bottle, 100 g
Numero CAS:  2584-71-6
Price
SFr. 201.00
Log in per disponibilità
1 * 100 g
Product Details & Documents
Sinonimi:  (R)-(+)-cis-4-Hydroxyproline, cis-4-Hydroxy-D-proline, H-D-cis-Hyp-OH, H-cis-D-Hyp-OH, D(+)-cis-4-Hydroxyproline
  • Numero CAS:2584-71-6
  • Formula:C₅H₉NO₃
  • Numero MDL:MFCD00005252
  • Molecular Weight:131.13 g/mol
  • Punto di fusione:243…248 °C (dec.)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:219-963-5
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottle
  • Conf:
    100 g