2-Fluorobutane
Bottle, 5 g
Codice catalogo APOSPC408041-5G
Nome del fornitore: Apollo Scientific
2-Fluorobutane
Codice catalogo APOSPC408041-5G
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Numero CAS: 359-01-3
Vai a
Product Details & Documents
- Numero CAS:359-01-3
- Formula:C₄H₉F
- Numero MDL:MFCD02258657
- Molecular Weight:76.113 g/mol
- Punto di ebollizione:25 °C
- Punto di fusione:–121 °C
- Densità:0,77 g/cm³ (25 °C)
- temperatura di conservazione:Refrigerata
- UN:1993
- ADR:3,I
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottle
- Conf:5 g