2-Fluorobutane
Bottle, 25 g
Codice catalogo APOSPC408041-25G
Nome del fornitore: Apollo Scientific
2-Fluorobutane
Codice catalogo APOSPC408041-25G
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Numero CAS: 359-01-3
Vai a
Product Details & Documents
- Numero CAS:359-01-3
- Formula:C₄H₉F
- Numero MDL:MFCD02258657
- Molecular Weight:76.113 g/mol
- Punto di ebollizione:25 °C
- Punto di fusione:–121 °C
- Densità:0,77 g/cm³ (25 °C)
- temperatura di conservazione:Refrigerata
- UN:1993
- ADR:3,I
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottle
- Conf:25 g
Specifiche
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



