Orders LinkContactUsLinkComponent
2,4-Dichloropyridine
2,4-Dichloropyridine
Bottle, 100 g
Codice catalogo APOSOR6843-100G
Irritante
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
2,4-Dichloropyridine
Codice catalogo APOSOR6843-100G
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
Numero CAS:  26452-80-2
2,4-Dichloropyridine
Bottle, 100 g
Numero CAS:  26452-80-2
Price
SFr. 79.70
Log in per disponibilità
1 * 100 g
Product Details & Documents
  • Numero CAS:26452-80-2
  • Formula:C₅H₃Cl₂N
  • Numero MDL:MFCD00955618
  • Molecular Weight:147.99 g/mol
  • Punto di ebollizione:189…190 °C
  • Punto di fusione:–1 °C
  • Densità:1,37 g/cm³ (25 °C)
  • Punto di infiammabilità:89 °C
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:247-717-7
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottle
  • Conf:
    100 g
Specifiche
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.