2,4-Dichloropyridine
Bottle, 100 g
Codice catalogo APOSOR6843-100G
Nome del fornitore: Apollo Scientific
2,4-Dichloropyridine
Codice catalogo APOSOR6843-100G
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Numero CAS: 26452-80-2
Vai a
Product Details & Documents
- Numero CAS:26452-80-2
- Formula:C₅H₃Cl₂N
- Numero MDL:MFCD00955618
- Molecular Weight:147.99 g/mol
- Punto di ebollizione:189…190 °C
- Punto di fusione:–1 °C
- Densità:1,37 g/cm³ (25 °C)
- Punto di infiammabilità:89 °C
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:247-717-7
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottle
- Conf:100 g
Specifiche
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.