Imidazolo
Bottle, 500 g
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: Glyoxaline, 1H-Imidazole, Glyoxalamine
- Numero CAS:288-32-4
- Formula:C₃H₄N₂
- Numero MDL:MFCD00005183
- Molecular Weight:68.08 g/mol
- Punto di ebollizione:235 °C
- Punto di fusione:85…91 °C
- Punto di infiammabilità:145 °C
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:206-019-2
- UN:3263
- ADR:8,II
Certificates
Cerca per numero di lottoSpecifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottle
- Conf:500 g