Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
6-Bromosalicylaldehyde

6-Bromosalicylaldehyde

Bottle, 1 g
Codice catalogo APOSOR61135-1G
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
6-Bromosalicylaldehyde
Codice catalogo APOSOR61135-1G
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
Numero CAS:  22532-61-2
6-Bromosalicylaldehyde

Bottle, 1 g

Numero CAS:  22532-61-2
Price
26.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 g
Product Details & Documents
Sinonimi:  2-Bromo-6-hydroxybenzaldehyde
  • Numero CAS:22532-61-2
  • Formula:C₇H₅BrO₂
  • Numero MDL:MFCD08234722
  • Molecular Weight:201.0200 g/mol
  • Punto di fusione:51…52 °C
  • temperatura di conservazione:Refrigerata
Specifiche

Specifiche

  • Tipo di conf.:
    Bottle
  • Conf:
    1 g

Specifiche

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.